BR36983
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified
capacity 1000 mL, neck joint: ST/NS 24/29, glass stopper
Synonyme(s) :
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
Joint
joint: ST/NS neck24/29
Caractéristiques
accuracy class A
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND 36983
Capacité
1000 mL