BMSR20201520
Benchmark RotoMini Rotator Tube holder
to hold, 11 x 1.5/2.0
Synonyme(s) :
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 11 x 1.5/2.0
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific R2020-1520
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :