Principaux documents
BMSD113260
Benchmark Zirconium Oxide Bulk Beads
bead diam. 6 mm, Ceria Stabilized
Synonyme(s) :
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
zirconia (oxide)
Caractéristiques
Ceria Stabilized
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific D1132-60
Diam. des billes
6 mm
Compatibilité
BeadBug and BeadBlaster
Description générale
Loose, bulk satellites, Ceria Stabilized zirconium, 6mm diameter, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Application
bead, homogenization, lysis, zirconium, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Questions
  1. Comment attaquer la surface de la bille de 6mm de Zr02 de référence BMSD113260. Traitements à l'acide n'ont rien donné. Peut-on rendre la surface moins lisse
    1 answer
    1. These beads are acid washed and heat treated during the production process. Unfortunately, a method for making these beads smoother has not been established.