BML00221
3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC1=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=CC=C1N
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-10(7-6-8-11(9)15)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
Clé InChI
JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N