BAF169570000
SP Bel-Art® Cone Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 2.5 Liter Bottle (5 pints)
Synonyme(s) :
solvent bottle carrier
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical
Caractéristiques
to hold one 2.5 Liter Bottle (5 pints)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F16957-0000
Diam. × H
7.125 in. (180 mm) × 13.5 in. (350 mm)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Cone style lid has a 16mm (⅝”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
- Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
- Designed to hold standard US reagent bottles