Documents
B67406
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-furoic acid
99%
Synonyme(s) :
5-Bromo-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
188-190 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Br)o1
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable