Key Documents
B45909
Sigma-Aldrich
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane, mixture of isomers
96%
Synonyme(s) :
TDMol, Tricyclo[5.2.1.02,6]decane-4,8-dimethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
Clé InChI
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
Application
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane (TDMol) is used in the preparation of high molecular weight poly(1,4-butylene carbonate) (PBC). It is also used in the synthesis of photoactive compounds (PAC) for the preparation of positive photo-resist materials.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
375.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
191 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthetic study and material applications for a positive photo resist of the acrylic series.
Cheng T S, et al.
Materials Letters, 57(3), 753-760 (2002)
Preparation for Acrylic Series Binders and Study of Thermal Property of Photo Resist.
Cheng T S
J. Polym. Mater., 27(4), 391-391 (2010)
Preparation of macrodiols and polyols by chopping high?molecular?weight aliphatic polycarbonates.
Jeon J Y, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 52(11), 1570-1580 (2014)