B33803
Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene
98%
Synonyme(s) :
2,5-Norbornadiene, NBD
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
0.05-0.25% BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
pb
89 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1[C@H]2C=C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2/t6-,7+
Clé InChI
SJYNFBVQFBRSIB-KNVOCYPGSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.