Key Documents
ALD00412
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(fluorosulfonyloxy)benzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9FO5S
Poids moléculaire :
248.23
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
Fp: >230°F
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
1.340 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=S(OC1=CC=C(C(OCC)=O)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C9H9FO5S/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)15-16(10,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
WSJHOCQDJHFOCL-UHFFFAOYSA-N
Application
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperatre and are not air sensitive.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable