A59654
5-Aminoindole
97%
Synonyme(s) :
5-Indolamine, NSC 61452
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
131-133 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
Clé InChI
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
- Cytotoxic and antimitotic agents
- Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
- Antitumoral agents
- Factor Xa inhibitor
- Potential antivascular agents
- Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
- PKCθ inhibitors
- HIV protease inhibitors
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable