A31601
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup