Key Documents
937398
Sigma-Aldrich
(tBuXPhos)Pd(p-CH3C6H4(Cl)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H52ClPPd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
657.64
Code UNSPSC :
12352142
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Couleur
white to faint beige
Groupe fonctionnel
(Palladium)
phosphine
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl[Pd](C1=CC=C(C)C=C1)[P](C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Description générale
(tBuXPhos)Pd(p-CH3C6H4(Cl) is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable