936014
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
in ethylene carbonate, dimethylcarbonate, and ethylmethylcarbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), battery grade
Synonyme(s) :
1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC electrolyte
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.95-1.10 M (NaPF6)
Impuretés
≤100 ppm H2O
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3