934909
Electrode
Flat Concentric 1cm2
About This Item
Produits recommandés
Description
Electrode coating: Au 3 µin
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
substrate (FR4)
Diamètre
1 mm , Outer pad
2 mm , Inner pad
9.2 mm , Outer edge
electrode surface area
1 cm2
Taille
49 × 16 × 1.6 mm
Poids
2.323 g
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)