934887
Electrode
Flat circle 1cm2
About This Item
Produits recommandés
Description
Electrode coating: Au 3 µin
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
substrate (FR4)
electrode surface area
1 cm2
Taille
49 × 16 × 0.5 mm
Poids
0.759 g
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)