Key Documents
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Synonyme(s) :
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Couleur
white to yellow
Pf
95 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
Application
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Caractéristiques et avantages
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al.
International Journal of Plastics Technology, 17, 10?23-10?23 (2013)