933953
Sodium difluoro(oxalato)borate
≥99%, battery grade
Synonyme(s) :
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤0.2% H2O
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Traces de cations
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable