Principaux documents
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Synonyme(s) :
PFOPV
About This Item
Formule linéaire :
(C48H66O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
Solubilité
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
Fluorescence
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Application
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lasing and Transport Properties of Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene)] (POFP) for the Application of Diode-Pumped Organic Solid Lasers
Tang Z, et al.
Nanoscale Research Letters, 12(1), 602-602 (2017)