Merck
930458
OxMet2-alkyne
Synonyme(s) :
(3-Phenyl-1,2-oxaziridin-2-yl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)piperidin-1-yl)methanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18N2O3
Poids moléculaire :
286.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Application: Chemoproteomics
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1OC1C2=CC=CC=C2)N(CC3)CCC3OCC#C
InChI key
ZAZCIGLVVPPSLS-UHFFFAOYSA-N
Application
OxMet2-alkyne is an oxaziridine probe that can be used to label methionines. A method was developed using cysteine-reactive compounds including this one to allow for unbiased analysis of proteomic data in quantitative applications (Zanon et al. 2021). The method uses light or heavy labelling with the isotopically labelled desthiobiotin azide (isoDTB) tag for mass spectrometry analysis (Zanon et al. 2020). Analysis then uses the isotopic tandem orthogonal proteolysis activity-based protein profiling (isoTOP-ABPP) workflow (Weerapana et al. 2010, Backus et al. 2016)
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable