Key Documents
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.09
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Température de stockage
2-8°C
Niveau de qualité
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable