922854
TpOx-Ph-m-CF3
Synonyme(s) :
2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)-8-(3-(trifluoromethyl)phenyl)triphenyleno[1,2-d]oxazole
About This Item
Produits recommandés
Description
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Niveau de qualité
Bande interdite
2.94 eV (Optical, Solution state)
Température de transition
crystalline phase to discotic phase 132 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase 243 °C (heating)
Solubilité
soluble (THF > 1 mg /mL, MeCN < 0.4 mg/mL, DMSO < 0.27 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmax
271 nm in ethyl acetate
εmax
73,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluorescence
λem 503 nm, quantum yield 0.48 (pSS(nm) = 232; Fluorescence lifetime (ns) = 7.07)
Énergie orbitale
HOMO -5.47 eV (CV)
LUMO -2.52 eV (CV)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.