919500
Boron nitride nanotubes
multiwalled, powder, >80%
Synonyme(s) :
BNNT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>80%
Forme
nanotubes
powder
Chaîne SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Clé InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3