Principaux documents
915661
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate-13C3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3H5NaO3
Poids moléculaire :
115.04
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥98%
Forme
liquid
Concentration
45-55 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C@@H](O)[13C](O[Na])=O
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable