912824
Butane-1,4-diammonium iodide
Synonyme(s) :
1,4-Butanediamine dihydriodide, 1,4-Butanediamine dihydroiodide, 1,4-Diaminobutane dihydriodide, Butane-1,4-diaminium iodide, Butane-1,4-diamino dihydriodide, Greatcell Solar®, NBUDAI
About This Item
Produits recommandés
Application
Informations légales
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable