Principaux documents
909319
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-10-methylacridone
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H9Br2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.04
Code UNSPSC :
12352101
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
287-291 °C
InChI
1S/C14H9Br2NO/c1-17-12-4-2-8(15)6-10(12)14(18)11-7-9(16)3-5-13(11)17/h2-7H,1H3
Clé InChI
JVILQLLOKMSADY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,7-Dibromo-10-methylacridone is a versatile intermediate for the synthesis of acridinium-based photocatalysts.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable