908606
WinterGreen carbamoyl imidazole photocage
≥95%
Synonyme(s) :
(1,3,5,5,7,9-hexamethyl-5H-4l4,5l4-dipyrrolo[1,2-c:2′,1′-f][1,3,2]diazaborinin-10-yl)methyl 1H-imidazole-1-carboxylate, BODIPY Photocage
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
(Solid or crystals or Powder)
Température de stockage
2-8°C
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Research in the Winter lab focuses on the development of new chemical tools for biological and medical applications. Philosophically, we take the view that many problems in biology are at heart problems in mechanistic physical organic chemistry