Principaux documents
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Synonyme(s) :
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H47B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
109-110 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
B(c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C30H47B/c1-17(2)23-13-25(19(5)6)29(26(14-23)20(7)8)31-30-27(21(9)10)15-24(18(3)4)16-28(30)22(11)12/h13-22,31H,1-12H3
Clé InChI
YGFOJGHLKBDBDV-UHFFFAOYSA-N
Application
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a