904430
Silice
monodisperse, non-porous, 400 nm
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Point d'ébullition
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable