Principaux documents
901564
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H9NO5
Poids moléculaire :
176.13
Code UNSPSC :
12352106
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable