Principaux documents
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.446
Densité
1.02764 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Clé InChI
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable