900026
Iron oxide (II,III), nanoparticles
15 nm avg. part. size (TEM), PEG functionalized, 1 mg/mL in H2O
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in H2O
Taille moy. des particules
15 nm (TEM)
Groupe fonctionnel
PEG
Température de stockage
2-8°C
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.
Nanoparticle imaging agents enable stem cell tracking via various in vivo imaging techniques.