89744
Trihexyltetradecylphosphonium chloride
≥95.0% (NMR)
Synonyme(s) :
Tetradecyltrihexylphosphonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95.0% (NMR)
Forme
liquid
Densité
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
244.4 °F
Point d'éclair (°C)
118 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter