Key Documents
809594
Sigma-Aldrich
11-Deoxycortisol-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C18H30O4
Poids moléculaire :
349.44
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h15-17,22,25H,3-4,6-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,11+1,14+1
Clé InChI
BTJLPTVOOCUWBT-HSCQNOFGSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C