Key Documents
806617
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in ETH)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12141740
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Flash point 57.2 °F
Niveau de qualité
Forme
suspension
Concentration
5 mg/mL (in ETH)
Diam. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
Couleur
gray
Densité
0.7937 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup