Principaux documents
791865
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane
97%
Synonyme(s) :
1-(2-Bromoethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 1-bromo-3,6,9-trioxadecane, 2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl bromide, Diethylene glycol 2-bromoethyl methyl Ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H15BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.461
Densité
0.917 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H15BrO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3
Clé InChI
LCCCTXULXHJDLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable