Principaux documents
790737
Sigma-Aldrich
(R)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-disulfonimide
97%
Synonyme(s) :
(11bR)-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dithiazepine 3,3,5,5-tetraoxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H13NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Aldol Reaction
reaction type: Allylation
reaction type: Carbonyl/Imine Addition
reaction type: Friedel-Crafts Alkylation
Pf
255-260 °C
InChI
1S/C20H13NO4S2/c22-26(23)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)27(24,25)21-26/h1-12,21H
Clé InChI
JSCWJDJFPUMYSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Asymmetric counteranion-directed catalysis (ACDC) has a number of valuable applications in enantioselective synthesis.