78600
Phenylglyoxal monohydrate
crystallized, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
α-Oxobenzeneacetaldehyde, 1-Phenyl-1,2-ethanedione, 1-Phenylglyoxal, 2-Oxo-2-phenylacetaldehyde, 2-Oxo-2-phenylethanal, 2-Phenyl-2-oxoacetaldehyde, Benzoylcarboxaldehyde, Benzoylformaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Qualité
crystallized
Impuretés
≤1% phenylglyoxylic acid
Pf
~76 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O.O=CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O2.H2O/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6H;1H2
Clé InChI
YQBLQKZERMAVDO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable