Key Documents
774561
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
1-Methylindolecarbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
80-85 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
Clé InChI
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile