Documents
772585
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-methylpyrazole
95%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.556
Point d'ébullition
45-80 °C/760 mmHg
Densité
1.141 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C4H7N3/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,5H2,1H3
Clé InChI
LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable