Principaux documents
761664
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
4-Trifluoromethyl-5-carbethoxyimidazole, 5-Trifluoromethyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
180-186 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1[nH]cnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-5(7(8,9)10)12-3-11-4/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GKUCPVKNHSQTEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable