Key Documents
753378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H2ClF3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
1.478 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
Clé InChI
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
151.0 °F
Point d'éclair (°C)
66.1 °C