Documents
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
Synonyme(s) :
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H4N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
178-183 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
Clé InChI
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable