Key Documents
749311
Sigma-Aldrich
1,3-Benzodioxole-5-sulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-55 °C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5ClO4S/c8-13(9,10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
ICUBASIDCXDQAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable