747939
Indium tin oxide
≥99.5% trace metals basis, 18 nm particle size (SEM), 20 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
ITO
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% trace metals basis
Forme
dispersion
Composition
In2O3, 90%
SnO2, 10%
Concentration
20 wt. % in H2O
Taille des particules
18 nm (SEM)
Pf
1910 °C (lit.)
Densité
1.1682 g/mL at 25 °C
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Clé InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- transparent electrodes
- the formation of conductive paper and organic contaminants
- the formation of transparent conductive oxide films and magnetic nanocomposites
- electrochromic materials and in biomedical applications
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable