Principaux documents
743461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(2-Diphenylphosphino-1-naphthyl)isoquinoline
≥95.0% (qNMR)
Synonyme(s) :
(R)-QUINAP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H22NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.49
Numéro Beilstein :
11166958
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (qNMR)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Groupe fonctionnel
phosphine
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
Clé InChI
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable