Principaux documents
743011
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol
10,000
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether, PEG-thiol, Polyethylene glycol 2-mercaptoethyl methyl ether
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
lumps
Poids mol.
average Mw 10,000
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable