742392
Diethyl [difluoro(trimethylsilyl)methyl]phosphonate
≥85.0% (H-NMR)
Synonyme(s) :
Diethyl (trimethylsilyl)difluoromethylphosphonate, [Diethoxyphosphoryl(difluoro)methyl]-trimethyl-silane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥85.0% (H-NMR)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
n20/D 1.416-1.418
Point d'ébullition
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H19F2O3PSi/c1-6-12-14(11,13-7-2)8(9,10)15(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Clé InChI
AUYUSSHVQGGCCS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable