Principaux documents
742155
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Beilstein:
5376257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
powder
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1[C@H](CCC1)[C@@H]2NCCC2
Clé InChI
NQHVTVSAFRAXPA-HTQZYQBOSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable