740381
2,5-Dibromopyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
82-86 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Brc1cnc(Br)nc1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
XAHITOJPIWZJHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable