Principaux documents
738115
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
95%
Synonyme(s) :
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11F4NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.25
Numéro Beilstein :
4777118
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
Pf
162-165 °C (lit.)
164-170 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable